Få mere at vide
Tildipirosin, MedChemExpress
Beskrivelse
Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tildipirosin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 328898-40-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C41H71N3O8 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.24 mM) |
| SMIL | O[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CN3CCCCC3)[C@@H](CC)OC(C[C@@H](O)[C@@H]2C)=O)=O)C)CCN4CCCCC4 |
| Vis mere |