missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tilbroquinol, TRC

Artikelnummer. 30006218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006218 500 mg
30011545 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT440140500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7175-09-9
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.08
Synonym 5-Methyl-7-bromo-8-hydroxyquinoline, 5-Methyl-7-bromooxine, 8-Hydroxy-7-bromo-5-methylquinoline, Tilbroquinol;
IUPAC navn 7-bromo-5-methylquinolin-8-ol
SMIL Cc1cc(Br)c(O)c2ncccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tilbroquinol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO/c1-6-5-8(11)10(13)9-7(6)3-2-4-12-9/h2-5,13H,1H3
Formel vægt 236.9789
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.