Få mere at vide
Tigogenin, TRC
Artikelnummer. 30457167
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457167 250 mg
30450721 100 mg
30454260 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30457167 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT444685250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-60-1
Molekylær formel C27H44O3
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Synonym 5α-Spirostan-3β-ol, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, Tigogenin, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, NSC 93754, Ticogenin, (3β,5α,25R)-Spirostan-3-ol
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tigogenin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 416.329