Få mere at vide
Tigogenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tigogenin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 416.329 |