missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiglyl Glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiglyl Glycine |
| CAS | 35842-45-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H11 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Glycine','N-[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]- (ACI), Glycine','N-(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)-','(E)- (ZCI), Glycine','N-[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]- (9CI), N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine (ACI), N-Tigloylglycine, N-Tiglylglycine, Tiglylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(E)-2-methylbut-2-enoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?