Få mere at vide
Tiglyl carnitine, MedChemExpress
Beskrivelse
Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiglyl carnitine |
| CAS | 64681-36-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H21NO4 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | C/C=C(C)/C(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.3 |
| Procent renhed | 95.0% |
| Vis mere |