missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tigloyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tigloyl Chloride |
| CAS | 35660-94-7 |
| Molekylær formel | C5 H7 Cl O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, (E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, Tiglic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\C(=O)Cl |
| IUPAC navn | (E)-2-methylbut-2-enoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.56 |
| Formel vægt | 118.0185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?