Få mere at vide
Tiglinsyre, TRC
Artikelnummer. 30449779
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30449779 5 g
1 options
Artikelnummer. 30449779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4400505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiglic Acid
CAS 80-59-1
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Butenoic acid','2-methyl-','(2E)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','(E)-, Crotonic acid','2-methyl-','(E)- (8CI), Tiglic acid (6CI,7CI), (2E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2,3-Dimethylacrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2-Methylcrotonic acid, (E)-α-Methylcrotonic acid, Cevadic acid, NSC 44235, NSC 8999, Tiglinic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid, trans-2-Methylcrotonic acid, trans-α,β-Dimethylacrylic acid
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
SMIL C\C=C(/C)\C(=O)O
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524