Få mere at vide
Tiglic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tiglic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 37526-88-8 |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-butenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Tiglate, NSC 69098 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-3-10(2)12(13)14-9-11-7-5-4-6-8-11/h3-8H,9H2,1-2H3/b10-3+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl (E)-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |