Få mere at vide
Tiglicsyre, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiglic acid |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Kogepunkt | 198 °C til 199 °C |
| Tæthed | 0.969 |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1236500 |
| Merck Index | 149433 |
| Formel vægt | 100.12 |
| Vis mere |