Få mere at vide
Tiglinsyre, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431618
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11431618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13905.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-59-1
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00066864
InChI nøgle UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-ensyre
SMIL C\C=C(/C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiglic acid
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Kogepunkt 198°C to 199°C
FN nummer UN3261
Beilstein 1236500
Merck Index 149433
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%
Tæthed 0.969
Mængde 100 g
Flammepunkt 101°C (213°F)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tiglic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tiglic acid