Få mere at vide
Tiglicsyre, 97+%
Artikelnummer. 11421618
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421618 25 g 25g
11431618 100 g 100g
11441618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13905.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-59-1
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00066864
InChI nøgle UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-ensyre
SMIL C\C=C(/C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiglic acid
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Kogepunkt 198°C to 199°C
FN nummer UN3261
Beilstein 1236500
Merck Index 149433
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%
Tæthed 0.969
Mængde 25 g
Flammepunkt 101°C (213°F)