Få mere at vide
Polyco Healthline Tiger Stripe mellemtunge lossepladssække på rulle
Artikelnummer. 31925015
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
30 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31925015 20 L
31925013 30 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925015 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. TSYB/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.98 DKK
    278.85 DKK / Pakke med 1000
    Spare 527.13 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse sække, der er bygget til pålidelig affaldsindsamling på lossepladser, giver holdbar indkapsling til daglige bortskaffelsesopgaver. Det karakteristiske tigerstribedesign understøtter klar affaldsopdeling og identifikation.
  • Kategori: Klinisk affald
  • Styrke: Mellemvægt
  • Kapacitet: 20 L, 30 L
  • Pakkeformat: Roll
  • Designet til klinisk affaldssortering og håndtering
  • Understøtter sikker håndtering af sundhedsaffaldsstrømme
  • Tilgængelige farver: Tiger Stripe
  • Indhold af genanvendt materiale: 30% genanvendt indhold (Produktkoder: TSYB/2, TSYB/3)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukketype Uafgjort
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Farve Tiger Stripe
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 660 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Affaldshåndtering
Bredde (engelsk) 26 tommer
Materiale Polyethylen
Produkttype Affaldssæk
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.