Få mere at vide
Tigecycline, Mikromol™
Beskrivelse
Tigecycline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tigecycline |
| CAS | 220620-09-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tigecycline |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29 H39 N5 O8 |
| Synonym | (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]acetyl]amino]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Tygacil, WAY-GAR 936, Glycylcycline |
| InChI formel | InChI=1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36,38-39,42H,8-9,11H2,1-7H3,(H2,30,41)(H,32,35)/t12-,14-,21-,29-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aR,12aS)-9-[[2-(tert-butylamino)acetyl]amino]-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 585.65 |
| Vis mere |