missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tigecycline, MedChemExpress
Beskrivelse
Tigecycline (GAR-936) is a broad-spectrum glycylcycline antibiotic. The mean inhibitory concentration (MIC) of Tigecycline for E. coli (MG1655 strain) is approximately 125 ng/mL. MIC50 and MIC90 are 1 and 2 mg/L for Acinetobacter baumannii (A. baumannii), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tigecycline |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 220620-09-7 |
| Farve | Brownish Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H39N5O8 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GAR-936 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (256.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (14.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?