missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TIGD1 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30593789 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30593789 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30593789 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP345504JF525

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TIGD1 Polyclonal antibody specifically detects TIGD1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen TIGD1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EEYORE, tigger transposable element derived 1, tigger transposable element-derived protein 1
Værtsarter Rabbit
Immunogen tigger transposable element derived 1. (Uniprot# Q96MW7)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 200765
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.