missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tiemonium Methyl Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30448950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30448950 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30448950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT43876025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiemonium Methyl Sulfate
CAS 6504-57-0
Molekylær formel C18 H24 N O2 S . C H3 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym 4-[3-Hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl]-4-methylmorpholinium methyl sulfate (7CI), Morpholinium','4-[3-hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl]-4-methyl-','methyl sulfate (salt) (8CI,9CI), Tiemonium methosulfate, Tiemonium methosulphate
InChI formel InChI=1S/C18H24NO2S.CH4O4S/c1-19(11-13-21-14-12-19)10-9-18(20,17-8-5-15-22-17)16-6-3-2-4-7-16;1-5-6(2,3)4/h2-8,15,20H,9-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(CCC(O)(c2ccccc2)c3cccs3)CCOCC1
IUPAC navn 3-(4-methylmorpholin-4-ium-4-yl)-1-phenyl-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol;methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 429.551
Formel vægt 429.128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.