Få mere at vide
Nitritex™ Tie-on ansigtsmaske med visir
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15288318
Skift visning
Certificeringer/compliance:
ISO 9001:2008, ISO 2859
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
15288318 ISO 9001:2008, ISO 2859 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15288318 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. VFM210TSLOT
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Optisk klart, anti-dug visir kombineret med en påhæftet, latexfri, bakteriefiltrerende ansigtsmaske med lavt fnug. Nitritex™ Tie-on ansigtsmaske med visir giver overlegen filtreringseffektivitet, komfort, åndbarhed og et visir for yderligere beskyttelse.
  • Latex fri
  • Lav fnug maske
  • Høj bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet
  • Optisk klart visir
  • Forvrængningsfrit visir
  • Anti-dug visir
  • Bind på
  • ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
  • Næsebånd i plastikbelagt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsmaske med visir
Farve Hvid
Sterilitet Steril
Stil Plisseret med slips
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, ISO 2859
Konstruktion 3-ply
Dimensioner (L x B x H) 210 x 95 mm
Filtereffektivitet >96%
Inkluderer Visir Ansigtsmaske
Længde (metrisk) 210 mm
Model- VFM201
Emballagemængde 100/pose
Bredde (metrisk) 95 mm