Få mere at vide
Tideglusib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tideglusib |
| CAS | 865854-05-3 |
| Molekylær formel | C19H14N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2 |
| SMIL | O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2 |
| IUPAC navn | 4-benzyl-2-naftalen-1-yl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.39 |
| Formel vægt | 334.0776 |