Få mere at vide
Tideglusib, TRC
Artikelnummer. 30453328
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30453328 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30453328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT43870050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tideglusib
CAS 865854-05-3
Molekylær formel C19H14N2O2S
Mængde 50 mg
Synonym 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione
InChI formel InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
SMIL O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2
IUPAC navn 4-benzyl-2-naftalen-1-yl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 334.39
Formel vægt 334.0776