Få mere at vide
Tideglusib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16446576 100 mg -
16426228 10 mg 10mg
16412357 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16446576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14872
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MedChemExpress Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tideglusib
Fysisk form Solid
CAS 865854-05-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14N2O2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym NP031112
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(N(SC1=O)C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)N1CC4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 334.39
Formel vægt 334.39
Procent renhed 99.52%