Få mere at vide
Tiklopidin, TRC
Artikelnummer. 30007439
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007439 25 mg
30009309 50 mg
30003354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88991525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55142-85-3
Molekylær formel C14H14ClNS
Molekylvægt (g/mol) 263.79
Synonym 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
IUPAC navn 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin
SMIL Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ticlopidine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Formel vægt 263.0535