Få mere at vide
Ticlopidine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049526
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049526 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0150.160025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ticlopidine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ticlopidine N-Oxide
CAS 79923-55-0
Analyt- eller komponentnavne Ticlopidine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-, 5-oxide, Ticlopidine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNOS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16(17)7-5-14-12(10-16)6-8-18-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
SMIL [O-][N+]1(Cc2ccccc2Cl)CCc3sccc3C1
IUPAC navn 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-5-oxido-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-ium
Molekylvægt (g/mol) 279.79
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.0485 g/mol