missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ticlopidine EP Impurity J (as Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Ticlopidine EP Impurity J (as Dihydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2056-18-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 Cl2 N2 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ticlopidine Imp. J (EP), Ticlopidine Hydrochloride Impurity J as Dihydrochloride, Ticlopidine Impurity J as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18Cl2N2.2ClH/c17-15-7-3-1-5-13(15)11-19-9-10-20-12-14-6-2-4-8-16(14)18;;/h1-8,19-20H,9-12H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Clc1ccccc1CNCCNCc2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | N,N'-bis[(2-chlorophenyl)methyl]ethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?