missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 53885-39-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ticlopidine Imp. H (EP), 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity H as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-3-1-11(2-4-13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc(CN2CCc3sccc3C2)cc1 |
| IUPAC navn | 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?