Få mere at vide
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050985
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050985 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050985 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0150.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 53885-39-5
Analyt- eller komponentnavne 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ticlopidine Imp. H (EP), 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity H as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-3-1-11(2-4-13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
SMIL Cl.Clc1ccc(CN2CCc3sccc3C2)cc1
IUPAC navn 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 300.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.0302 g/mol