Få mere at vide
Bandelin Electronic™ Tickopur R 33 Universal Cleaners
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universalrenser |
| Form | Væske |
| pH | 9.9 |
| Produktlinje | Tickopur |
| Udseende | Klar lysegul |
| Beholdertype | Polyethylenflaske Henkel |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring eksploderede og slugte afleveret maskineri, karburator, udstyr og dele, vinduer, glas |
| Mængde | 1 hv. |
| Volumen (metrisk) | 2 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TICKOPUR R 33
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.