Få mere at vide
PEPperCHIP™ Tick-borne Encephalitis Virus Proteome Microarray
:
Antal: 1 Slide
Descrizione
- Microarray indhold: Genom polyprotein af flåtbåren encephalitisvirus spaltet i 13 kæder: peptid 2k, capsidprotein C, prM, peptid pr, lille kappeprotein M, kappeprotein E, ikke-strukturelt protein 1, ikke-strukturelt protein 2A, serinproteaseunderenhed NS2B, serinprotease NS3, ikke-strukturelt protein 4A, ikke-strukturelt RNA-protein NS5, ikke-strukturelt RNA-protein NS5,
- Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 3414 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Specifica
Specifica
| Belægning | PEGMA/PMMA |
| Oversigt | 1 array kopi pr. microarray |
| Mængde | 1 Slide |
| Metode til vedhæftning | Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Klarhed |
| Regulatorisk status | RUO |
| Stregkode | Individuel stregkode for hvert mikroarray |
| Materiale | Mikroskopisk glas |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto