Få mere at vide
Ticillin Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ticarcillin Monosodium |
| CAS | 4697-14-7 |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 O6 S2 . 2 Na |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ticarcillin sodium, Disodium (2S,5R,6R)-6-[[(2RS)-2-carboxylato-2-(thiophen-3-yl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[2-carboxy-2-(3-thienyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (1:2)','(2S,5R,6R)-, 3-Thiophenemalonamic acid','N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-','disodium salt (7CI,8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','(2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','[2S-(2α,5α,6β)]-, Aerugipen, Ticillin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7?,8-,9+,12-;;/m1../s1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)[O-])c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-thiophen-3-ylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.39 |
| Formel vægt | 428.0089 |