missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ticarcillin Disodium Salt (indeholder 10% methanol), TRC

Artikelnummer. 30451838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451838 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4379011G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ticarcillin Disodium Salt
CAS 29457-07-6
Molekylær formel C15 H14 N2 O6 S2 . 2 Na
Mængde 1 g
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-2-carboxy-2-(3-thienyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (1:2)','(2S,5R,6R)-, 3-Thiophenemalonamic acid','N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-','disodium salt','D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','[2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-carboxy-3-thienylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','(2S,5R,6R)- (9CI), 6-D(-)-(α-Carboxy-3-thienylacetamido)penicillanic acid disodium salt, 6-D-(-)-α-Carboxy-3-thienylmethylacetamido penicillanic acid, AB 2288, BRL 2288, Disodium ticarcillin, Monapen, Ticar, Ticarcillin disodium, Ticarcillin disodium salt, Ticarcillin sodium, Ticarcillin sodium salt, Ticarpen, α-Carboxy-3-thienylmethylpenicillin disodium salt, D-Ticarcillin Disodium
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,12-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(=O)[O-])c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-carboxylato-2-thiophen-3-ylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 428.39
Formel vægt 428.0089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.