Få mere at vide
Melford Ticarcillin dinatriumsalt
Beskrivelse
Ticarcillin dinatriumsalt er et antibiotikum, der tilhører klassen af lægemidler kendt som penicillin.
Ticarcillin dinatriumsalt er almindeligt anvendt inden for biovidenskab til forskningsapplikationer.
På life science-markedet bruges ticarcillin-dinatriumsalt primært som et selektivt middel i mikrobiologi og molekylærbiologiske eksperimenter.
Det er ofte inkorporeret i dyrkningsmedier for at hæmme væksten af visse bakterier, hvilket muliggør selektiv vækst af ønskede organismer eller påvisning af specifikke bakteriestammer.
Forskere og videnskabsmænd, der arbejder inden for områder som mikrobiologi, immunologi og molekylærbiologi kan anvende ticarcillin-dinatriumsalt til at studere bakterielle resistensmekanismer, evaluere effektiviteten af antimikrobielle forbindelser eller isolere og identificere specifikke bakteriearter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ticarcillin Disodium Salt |
| CAS | 4697-14-7 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C15H14N2Na2O6S2 |