missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ticarcillin disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478656
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1175

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.

Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ticarcillin disodium
Fysisk form Solid
CAS 4697-14-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14N2Na2O6S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (291.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (233.43 mM)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CSC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 428.39
Formel vægt 428.39
Procent renhed 97.26%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.