Få mere at vide
Ticarcillin dinatrium og klavulanat kalium (15:1)
Artikelnummer. 15490617
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15490617 10 g Plastflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 15490617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1469.13 DKK
    1181.65 DKK / 10g
    Spare 287.48 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86482-18-0 | C23H25N3O11S2 | 583,583 g/mol
Kombination giver større effektivitet mod beta--laktamresistente stammer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
CAS 86482-18-0
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C23H25N3O11S2
MDL nummer MFCD26967928
Synonym ticarcillin-clavulanic acid, clavulanic acid mixture with ticarcillin, clavulanic acid-ticarcillin mixt., ticarcillin-clavulanic acid mixt., ticarcillin disodium and clavulanate potassium, timentin in plastic container, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r,3z,5r-, mixt. with 2s,5r,6r-6-2r-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r-2-alpha,3z,5-alpha-, mixt. with 2s-2-alpha,5-alpha,6-beta s*-6-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, clavulanic acid-ticarcillin mixt
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
InChI nøgle XWMVMWTVLSLJGY-FAJPTIRJSA-N
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CSC=C3)C(=O)O)C(=O)O)C.C1C2N(C1=O)C(C(=CCO)O2)C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-carboxy-2-thiophen-3-ylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 583.583
PubChem CID 6437075
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ticarcillin disodium with clavulanate potassium (15:1)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ticarcillin disodiumsalt, clavulanate potassium