missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ticagrelor, Mikromol™
Beskrivelse
Ticagrelor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ticagrelor |
| CAS | 274693-27-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ticagrelor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H28 F2 N6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-D1,2-Cyclopentanediolifluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, AR-C 126532XX, AZD 6140, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylthio-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, Brilinta, Brilique, Ticagrelor |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1 |
| IUPAC navn | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?