missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ticagrelor Amine Derivative, TRC

Artikelnummer. 30451562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451562 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT437750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ticagrelor Amine Derivative
CAS 1902184-02-4
Molekylær formel C23H29F2N7O3S
Mængde 100 mg
Synonym (1S,2S,3S,5R)-3-(2-Aminoethoxy)-5-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)cyclopentane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C23H29F2N7O3S/c1-2-7-36-23-28-21(27-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(29-23)32(31-30-18)16-10-17(35-6-5-26)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,33-34H,2,5-7,9-10,26H2,1H3,(H,27,28,29)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
SMIL CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCN)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1
IUPAC navn (1S,2S,3S,5R)-3-(2-aminoethoxy)-5-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]cyclopentane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 521.58
Formel vægt 521.2021
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.