Få mere at vide
Ticagrelor Acetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[{(3aS,4R,6S,6aa)-4-[7-[{(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl}amino]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-2,2-dimethyl-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-6-yl}oxy]ethanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32F2N6O4S/c1-4-9-39-25-30-23(29-17-11-14(17)13-5-6-15(27)16(28)10-13)20-24(31-25)34(33-32-20)18-12-19(36-8-7-35)22-21(18)37-26(2,3)38-22/h5-6,10,14,17-19,21-22,35H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,29,30,31)/t14-,17+,18+,19-,21-,22+/m0/s1 |
| Formel vægt | 562.2174 |