Få mere at vide
Ticagrelor Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ticagrelor Acetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30F2N6O5S/c1-3-8-39-25-29-23(28-17-10-14(17)13-4-5-15(26)16(27)9-13)20-24(30-25)33(32-31-20)18-11-19(22(36)21(18)35)38-7-6-37-12(2)34/h4-5,9,14,17-19,21-22,35-36H,3,6-8,10-11H2,1-2H3,(H,28,29,30)/t14-,17+,18+,19-,21-,22+/m0/s1 |
| Formel vægt | 564.1966 |