Få mere at vide
Tibolone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tibolone |
| CAS | 5630-53-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tibolone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tibolone, Livial, Liviella, Org OD 14, 19-Nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7alpha-methyl-, (7alpha,17alpha)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 7alpha-Methyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 7alpha-Methyl-Delta5,10-norethindrone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@@H]1CC2=C(CCC(=O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13 |
| Vis mere |