missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tibezonium Iodide, TRC

Artikelnummer. 30453210
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453210 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT43730050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tibezonium Iodide
CAS 54663-47-7
Molekylær formel C28 H32 N3 S2 . I
Mængde 50 mg
Synonym Tibezonium Iodide, Ethanaminium','N,N-diethyl-N-methyl-2-[[4-[4-(phenylthio)phenyl]-3H-1,5-benzodiazepin-2-yl]thio]-','iodide (1:1), Ethanaminium','N,N-diethyl-N-methyl-2-[[4-[4-(phenylthio)phenyl]-3H-1,5-benzodiazepin-2-yl]thio]-','iodide (9CI), 3H-1,5-Benzodiazepine','ethanami
InChI formel InChI=1S/C28H32N3S2.HI/c1-4-31(3,5-2)19-20-32-28-21-27(29-25-13-9-10-14-26(25)30-28)22-15-17-24(18-16-22)33-23-11-7-6-8-12-23;/h6-18H,4-5,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CC[N+](C)(CC)CCSC1=Nc2ccccc2N=C(C1)c3ccc(Sc4ccccc4)cc3
IUPAC navn diethyl-methyl-[2-[[2-(4-phenylsulfanylphenyl)-3H-1,5-benzodiazepin-4-yl]sulfanyl]ethyl]azanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 601.608
Formel vægt 601.108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.