missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiazofurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiazofurin |
| CAS | 60084-10-8 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Thiazolecarboxamide','2-β-D-ribofuranosyl-, 2-β-D-Ribofuranosyl-4-thiazolecarboxamide, 2-β-D-Ribofuranosylthiazole-4-carboxamide, CI 909, NSC 286-193, NSC 286193, Riboxamide, TCAR, Tiazofurin, Tiazofurine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5S/c10-8(15)3-2-17-9(11-3)7-6(14)5(13)4(1-12)16-7/h2,4-7,12-14H,1H2,(H2,10,15)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.27 |
| Formel vægt | 260.0467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?