missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tiazofurin, TRC

Artikelnummer. 30448997
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30448997 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30448997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT43720010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiazofurin
CAS 60084-10-8
Molekylær formel C9 H12 N2 O5 S
Mængde 10 mg
Synonym 4-Thiazolecarboxamide','2-β-D-ribofuranosyl-, 2-β-D-Ribofuranosyl-4-thiazolecarboxamide, 2-β-D-Ribofuranosylthiazole-4-carboxamide, CI 909, NSC 286-193, NSC 286193, Riboxamide, TCAR, Tiazofurin, Tiazofurine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O5S/c10-8(15)3-2-17-9(11-3)7-6(14)5(13)4(1-12)16-7/h2,4-7,12-14H,1H2,(H2,10,15)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1
SMIL NC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 260.27
Formel vægt 260.0467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.