Få mere at vide
Tiaprofensyre, TRC
Product Code. 30451850
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30451850 250 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30451850 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT437000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Molekylær formel C14 H12 O3 S
Mængde 250 mg
Synonym Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Formel vægt 260.0507