Få mere at vide
Tiaprofensyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30049886
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049886 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3322.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tiaprofensyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Analyt- eller komponentnavne Tiaprofenic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 260,0507 g/mol