Få mere at vide
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049089
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049089 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049089 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3322.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
CAS 127266-13-1
Analyt- eller komponentnavne Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H16O3S/c1-3-19-16(18)11(2)13-9-10-14(20-13)15(17)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 288.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 288.082 g/mol