Få mere at vide
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiaprofenic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 127266-13-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tiaprofenic Acid Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3S/c1-3-19-16(18)11(2)13-9-10-14(20-13)15(17)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoate |
| Vis mere |