Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tiaprofensyre
Artikelnummer. 17291292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291292 250 mg
17281292 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291292 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467172500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 33005-95-7 | C14H12O3S, C14H12O3S | 260.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33005-95-7
Molekylær formel C14H12O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiaprofensyre
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 95,0 °C til 100,0 °C
Formel vægt 260.31