Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tiaprofensyre
Artikelnummer. 17281292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281292 1 g
17291292 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281292 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467170010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33005-95-7
Molekylær formel C14H12O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiaprofensyre
Mængde 1 g
Smeltepunkt 95,0 °C til 100,0 °C
Formel vægt 260.31
InChI nøgle GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C(O)=O)C1=CC=C(S1)C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 260.31