Få mere at vide
Tiapride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiapride hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H |
| Formel vægt | 364.1224 |
| Procent renhed | >95% |