Få mere at vide
Tiapride Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30458747
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30458747 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30458747 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1331.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiapride Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiapride hydrochloride
CAS 51012-33-0
Analyt- eller komponentnavne Tiapride hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzamide monohydrochloride, Gramalil, Italprid, Luxoben, Sereprile, Tiapridal, Tiapride hydrochloride, Tiapridex
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 364.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 364.1224 g/mol