Få mere at vide
Tiapride hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327794
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327794 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327794 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17575900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiapride hydrochloride
CAS 51012-33-0
Analyt- eller komponentnavne Tiapride hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzamide monohydrochloride, Gramalil, Italprid, Luxoben, Sereprile, Tiapridal, Tiapride hydrochloride, Tiapridex
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 364.89
Mængde 50 mg
Formel vægt 364.1224 g/mol