Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tiaprid hydrochlorid
Artikelnummer. 17251186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251186 5 g
17241186 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251186 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467200050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51012-33-0
Molekylær formel C15H25ClN2O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiaprid hydrochlorid
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i eddikesyre, let opløselig i methanol
Smeltepunkt 196,0 °C til 199,0 °C
Formel vægt 364.89
InChI nøgle OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(C)(=O)=O
IUPAC navn hydrogen N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-methanesulfonyl-2-methoxybenzamide chloride
Molekylvægt (g/mol) 364.89