Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tianeptin, natriumsalt |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 180,0 °C |
| Formel vægt | 458.93 |
| InChI nøgle | KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYNA-L |
| SMIL | [Na+].CN1C2=CC=CC=C2C(NCCCCCCC(O)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2S1([O-])[O-] |
| IUPAC navn | sodium 2-[(6-carboxyhexyl)amino]-6-chloro-10-methyl-9λ⁴-thia-10-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene-9,9-bis(olate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.94 |